Få mere at vide
3-brom-1-methyl-lh-pyrazolo[3,4-b]pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10536344
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10536344 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10307604 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536344 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70910CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 116855-03-9
Molekylær formel C7H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 212.05
MDL nummer MFCD11878034
InChI nøgle BVDWIHGOGVWCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methyl
PubChem CID 278149
IUPAC navn 3-brom-1-methylpyrazolo[3,4-b]pyridin
SMIL CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.05
Procent renhed 95%