Få mere at vide
3-bromo-1-adamantankarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid |
| CAS | 21816-08-0 |
| Molekylær formel | C11H15BrO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Bromo-1-Adamantanecarboxylic Acid, 3-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid, 1-Bromo-3-carboxyadamantane1-Bromoadamantane-3-carboxylic Acid, 3-Bromo-1-adamantanecarboxylic Acid3-Bromo-1-carboxyadamantane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)C12CC3CC(CC(Br)(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | 3-bromoadamantan-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.14 |
| Formel vægt | 258.0255 |