Få mere at vide
3-bromo-1-adamantankarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30346649
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346649 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB678885100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid
CAS 21816-08-0
Molekylær formel C11H15BrO2
Mængde 100 mg
Synonym 3-Bromo-1-Adamantanecarboxylic Acid, 3-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid, 1-Bromo-3-carboxyadamantane1-Bromoadamantane-3-carboxylic Acid, 3-Bromo-1-adamantanecarboxylic Acid3-Bromo-1-carboxyadamantane
InChI formel InChI=1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)C12CC3CC(CC(Br)(C3)C1)C2
IUPAC navn 3-bromoadamantan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 259.14
Formel vægt 258.0255