Få mere at vide
3-brom-1,8-naphthalsyreanhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 244 °C til 246 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 180001 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 277.08 |
| Procent renhed | 97% |