Få mere at vide
3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 500011-86-9 |
| Molekylær formel | C9H5BrClN3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-Pyrazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5BrClN3O2/c10-7-4-6(9(15)16)14(13-7)8-5(11)2-1-3-12-8/h1-4H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Br)nn1c2ncccc2Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.51 |
| Formel vægt | 300.9254 |