Få mere at vide
3-Bromo-1,2-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30133943
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133943 10 g
17972225 5 g
17911275 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68665510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4704-77-2
Molekylær formel C3H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 154.99
Synonym 3-Bromo-1,2-propanediol, (±)-Glycerol 1-bromohydrin, 1-Bromo-1-deoxyglycerol, 1-Bromo-2,3-dihydroxypropane, 1-Bromo-2,3-propanediol, 2,3-Dihydroxy-1-bromopropane, 3-Bromo-1,2-dihydroxypropane, 3-Bromo-1,2-propandiol, DL-Glycerol 1-bromohydrin, Glycerol bromohydrin, Glycerol α-bromohydrin, α-Bromohydrin
IUPAC navn 3-bromopropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1,2-propanediol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Formel vægt 153.9629