Få mere at vide
3-Bromo-1,2-propandiol, 97%
Artikelnummer. 10562801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10562801 25 mL Glasflaske 25ml
10286450 5 mL Glasflaske 5ml
10299153 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10562801 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 209850250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Add to basket
CAS: 4704-77-2 | C3H7BrO2 | 154,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4704-77-2
Molekylær formel C3H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 154.99
MDL nummer MFCD00004711
InChI nøgle SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20827
ChEBI CHEBI:18719
IUPAC navn 3-brompropan-1,2-diol
SMIL C(C(CBr)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1, 2-propanediol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7700g/mL
Kogepunkt 72,0 °C til 75,0 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,5165 til 1,5195
Mængde 25 mL
Beilstein 01, I, 248
Specifik vægtfylde 1.77
Synonym 3-bromo-1,2-propanediol, monobromoglycerol, alpha-bromohydrin, 1,2-propanediol, 3-bromo, bromodeoxyglycerol, glycerol bromohydrin, 1-bromo-2,3-propanediol, 3-bromodeoxyglycerol, rs-3-bromo-1,2-propanediol, 1,2-propanediol,3-bromo
Formel vægt 154.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromo-1,2-propanediol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.