Få mere at vide
3-brom-1,2-propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286450 5 mL Glasflaske 5ml
10562801 25 mL Glasflaske 25ml
10299153 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4704-77-2 | C3H7BrO2 | 154.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4704-77-2
Molekylær formel C3H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 154.99
MDL nummer MFCD00004711
InChI nøgle SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20827
ChEBI CHEBI:18719
IUPAC navn 3-brompropan-1,2-diol
SMIL C(C(CBr)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1, 2-propanediol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7700g/mL
Kogepunkt 72.0°C to 75.0°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.5165 to 1.5195
Mængde 5 mL
Beilstein 01, I, 248
Specifik vægtfylde 1.77
Synonym 3-bromo-1,2-propanediol, monobromoglycerol, alpha-bromohydrin, 1,2-propanediol, 3-bromo, bromodeoxyglycerol, glycerol bromohydrin, 1-bromo-2,3-propanediol, 3-bromodeoxyglycerol, rs-3-bromo-1,2-propanediol, 1,2-propanediol,3-bromo
Formel vægt 154.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-1,2-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.