Få mere at vide
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 96%
Artikelnummer. 11398505
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398505 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11398505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10566.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 431-34-5 | C3H4BrF3O | 192.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-34-5
Molekylær formel C3H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 192.96
MDL nummer MFCD00040945
InChI nøgle VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 220632
IUPAC navn 3-brom-1,1,1-trifluorpropan-2-ol
SMIL OC(CBr)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Tæthed 1.861
Kogepunkt 124°C to 126°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Brydningsindeks 1.399
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1737803
Synonym 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol, pubchem12626, acmc-20an9c, 1,1,1-trifluoro-3-bromo-propan-2-ol, 2-propanol,3-bromo-1,1,1-trifluoro, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 2-propanol, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, rac-3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 3-bromanyl-1,1,1-tris fluoranyl propan-2-ol
Formel vægt 192.97
Procent renhed 96%