Få mere at vide
Sartorius 3 gren Microsart™ Manifolder med tragte
Shop alle Sartorius produkter
Inkluderer:
100 mL tragte i rustfrit stål
500 mL tragte i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 100 % rustfrit stål for minimeret rengøringsindsats
- Fuld autoklaverbarhed uden adskillelse
- Steril udluftning i kritiske applikationer
- Reduceret risiko for sekundær kontaminering
- Hurtigforbindelsesadaptere til hurtig tilslutning af slanger og hurtig sammenkobling af 2 manifolds
- Lav arbejdshøjde for ergonomisk arbejde i laminært flow
- Detekterer og kvantificerer nøjagtigt mikroorganismer i væskeprøver
- Valgt metode til væsketestning
- Giver pålidelige og reproducerbare resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Manifold |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Inkluderer | 500 mL tragte i rustfrit stål |
| Mængde | 1 |
| Type | Manifold |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |
| Længde (metrisk) | 474 mm |
| Bredde (metrisk) | 98 mm |
| Vis mere |