missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bodipy-propanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30332220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332220 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6749202MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bodipy-propanoic Acid
CAS 165599-63-3
Molekylær formel C14H15BF2N2O2
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15BF2N2O2/c1-9-7-10(2)18-13(9)8-12-4-3-11(5-6-14(20)21)19(12)15(18,16)17/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL Cc1cc(C)n2c1C=C3C=CC(=[N+]3[B-]2(F)F)CCC(=O)O
IUPAC navn 3-(2,2-difluoro-10,12-dimethyl-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-4-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 292.09
Formel vægt 292.1195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.