Få mere at vide
3-(Boc-aminomethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484518
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484518 5 g 5g
15494518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15484518 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58183.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Add to basket
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102297-41-6
Molekylær formel C11H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD06411296
InChI nøgle PHQXGCNECRISKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-aminomethyl pyridine, tert-butyl pyridin-3-ylmethyl carbamate, n-boc-3-aminomethylpyridine, 3-boc-aminomethyl pyridine, tert-butyl n-pyridin-3-ylmethyl carbamate, carbamic acid, 3-pyridinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-n-tert-butyloxycarbonyl amino methyl pyridine, pyridin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, ambkkkkk570, tert-butyl pyridin-3-yl methylcarbamate
PubChem CID 13948280
IUPAC navn tert-butyl-N-(pyridin-3-ylmethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CN=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Kogepunkt 130°C
Brydningsindeks 1.508
FN nummer UN1993
Mængde 5 g
Flammepunkt 22°C (72°F)
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%