Få mere at vide
3-(Boc-aminomethyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 15469197
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469197 250 mg 250mg
15459197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52453.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 199609-62-6 | C12H18BNO4 | 251,089 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199609-62-6
Molekylær formel C12H18BNO4
Molekylvægt (g/mol) 251.089
MDL nummer MFCD06246052
InChI nøgle YHAQUGOSDQZIMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 3-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc-aminomethyl phenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 3-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenylboronic acid
PubChem CID 3684686
IUPAC navn [3-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 188 °C til 190 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 251.09
Procent renhed 97%