Få mere at vide
3-(Boc-aminomethyl)azetidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425286
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425286 500 mg 500mg
15415286 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59816.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91188-15-7 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Det er en nyttig byggesten i syntesen af polypeptider og andre nitrogenholdige forbindelser med potentielle biologiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en nyttig byggesten i syntesen af
polypeptider og andre nitrogenholdige forbindelser med potentielle biologiske egenskaber.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91188-15-7
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.26
MDL nummer MFCD01861760
InChI nøgle MOLUHRBHXXGWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl azetidine, 3-boc-aminomethylazetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl carbamate, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl azetidin-3-ylmethylcarbamate, 3-boc-aminomethyl-azetidine, 3-n-boc aminomethylazetidine, tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-aminomethylazetidine
PubChem CID 15346872
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn tert-butyl-N-[(azetidin-3-yl)methyl]carbamat
Mængde 500 mg
Formel vægt 222.71
Procent renhed 95%