missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Boc-aminomethyl)azetidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15415286
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415286 250 mg 250mg
15425286 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15415286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59816.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 91188-15-7 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol

Det er en nyttig byggesten i syntesen af polypeptider og andre nitrogenholdige forbindelser med potentielle biologiske egenskaber.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Det er en nyttig byggesten i syntesen af
polypeptider og andre nitrogenholdige forbindelser med potentielle biologiske egenskaber.

Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91188-15-7
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.26
MDL nummer MFCD01861760
InChI nøgle MOLUHRBHXXGWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl azetidine, 3-boc-aminomethylazetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl carbamate, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl azetidin-3-ylmethylcarbamate, 3-boc-aminomethyl-azetidine, 3-n-boc aminomethylazetidine, tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-aminomethylazetidine
PubChem CID 15346872
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn tert-butyl-N-(azetidin-3-ylmethyl)carbamat
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.71
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.