Få mere at vide
3-(BOC-amino)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15234914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15234914 5 g 5g
15224914 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 99724-19-3
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.26
InChI nøgle DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
PubChem CID 2757234
IUPAC navn tert-butyl N-pyrrolidin-3-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(BOC-amino)pyrrolidine
Smeltepunkt 51°C to 54°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 186.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Boc-aminopyrrolidine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.