Få mere at vide
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, 97%
Artikelnummer. 15469137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469137 5 g 5g
15459137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52414.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 99724-19-3 | C9H18N2O2 | 186,255 g/mol
(± )-3-(Boc-amino)pyrrolidin er de homochirale udgangsmaterialer, der anvendes i syntesen af alle de chirale forbindelser. Reaktant i den peptidaktiverede G-protein koblede receptortest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin er de homochirale udgangsmaterialer, der anvendes i syntesen af alle de chirale forbindelser. Reaktant i den peptidaktiverede G-protein koblede receptortest.
Opløselighed Opløselig i
methanol (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99724-19-3
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.255
MDL nummer MFCD00059040
InChI nøgle DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
PubChem CID 2757234
IUPAC navn tert-butyl-N-pyrrolidin-3-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Smeltepunkt 54 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i Methanol (næsten gennemsigtig).
Mængde 5 g
Formel vægt 186.25
Følsomhed Luftfølsom
Procent renhed 97%