Få mere at vide
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, 97%
Beskrivelse
(± )-3-(Boc-amino)pyrrolidin er de homochirale udgangsmaterialer, der anvendes i syntesen af alle de chirale forbindelser. Reaktant i den peptidaktiverede G-protein koblede receptortest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin er de homochirale udgangsmaterialer, der anvendes i syntesen af alle de chirale forbindelser. Reaktant i den peptidaktiverede G-protein koblede receptortest.
Opløselighed Opløselig i
methanol (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine |
| Smeltepunkt | 54 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i Methanol (næsten gennemsigtig). |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 186.25 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Procent renhed | 97% |