Få mere at vide
3-(BOC-amino)propylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10567834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10567834 1 g Glasflaske 1g
10754375 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10567834 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83948-53-2 | C8H16BrNO2 | 238.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83948-53-2
Molekylær formel C8H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 238.13
MDL nummer MFCD02683429
InChI nøgle IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-amino propyl bromide, tert-butyl 3-bromopropylcarbamate, tert-butyl n-3-bromopropyl carbamate, 3-boc-amino propylbromide, tert-butyl 3-bromopropyl carbamate, 3-bromo-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-3-bromopropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-tert-butoxycarbonylamino propyl bromide, n-boc-3-bromopropylamine, 1-n-boc-3-bromopropylamine
PubChem CID 4460490
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-brompropyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(BOC-amino)propyl bromide
Smeltepunkt 34°C to 36.5°C
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 238.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(BOC-amino)propyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.