Få mere at vide
3-(BOC-Amino)piperidine, 97%
Artikelnummer. 10646660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646660 1 g Glass Bottle 1g
10441250 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437510010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 172603-05-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172603-05-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
InChI nøgle WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-aminopiperidine, tert-butyl n-piperidin-3-yl carbamate, 3-boc-amino piperidine, 3-n-boc-amino piperidine, 3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 3-aminopiperidine, 3-boc protected, piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-piperidyl carbamate
PubChem CID 4233041
IUPAC navn tert-butyl N-piperidin-3-ylcarbamate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(BOC-Amino)piperidine
Smeltepunkt 104.6°C to 112.6°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(BOC-Amino)piperidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.