Få mere at vide
3-(Boc-amino)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429537 5 g 5g
15419537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52788.06
Request Bulk or Custom Format
3-(Boc-amino)piperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Boc-amino)piperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172603-05-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD03839941
InChI nøgle WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-aminopiperidine, tert-butyl n-piperidin-3-yl carbamate, 3-boc-amino piperidine, 3-n-boc-amino piperidine, 3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 3-aminopiperidine, 3-boc protected, piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-piperidyl carbamate
PubChem CID 4233041
IUPAC navn tert-butyl-N-piperidin-3-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)piperidine
Mængde 5 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%