Få mere at vide
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 15448927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448927 1 g 1g
15468927 250 mg 250mg
15458927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52299.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334932-13-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
3-(Boc-amino)cyclohexancarboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Boc-amino)cyclohexancarboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (2,1
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334932-13-7
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.303
MDL nummer MFCD03453252
InChI nøgle JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209fp1
PubChem CID 4420316
IUPAC navn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (2.1g/L at 25°C).
Mængde 1 g
Formel vægt 243.3
Procent renhed ≥98%