Learn More
3-(Boc-amino)azetidine, 98%
Product Code. 15465918
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
500 mg
Unit Size:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15465918 500 mg 500mg
15455918 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15465918 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59556.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91188-13-5 | C8H16N2O2 | 172.23 g/mol
Det er et mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et mellemprodukt
i organiske synteser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (5g/100ml)
Bemærk
Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91188-13-5
Molekylær formel C8H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.23
MDL nummer MFCD01861759
InChI nøgle NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-amino-azetidine, 3-boc-aminoazetidine, 3-n-boc-amino azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl carbamate, 3-n-boc-aminoazetidine, 3-boc-amino azetidine, azetidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino-azetidine, 3-tert-butoxycarbonylamino azetidine
PubChem CID 1519405
IUPAC navn tert-butyl-N-(azetidin-3-yl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)azetidine
Kogepunkt 268°C
Opløselighedsinformation Soluble in water. (5g/100ml)
Tæthed 1.06
Mængde 500 mg
Flammepunkt 116°C (241°F)
Formel vægt 172.23
Procent renhed 98%