Få mere at vide
3-(Boc-amino)azetidine, 98%
Artikelnummer. 15455918
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455918 250 mg 250mg
15465918 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59556.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91188-13-5 | C8H16N2O2 | 172.23 g/mol
Det er et mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et mellemprodukt
i organiske synteser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (5g/100ml)
Bemærk
Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91188-13-5
Molekylær formel C8H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.23
MDL nummer MFCD01861759
InChI nøgle NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-amino-azetidine, 3-boc-aminoazetidine, 3-n-boc-amino azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl carbamate, 3-n-boc-aminoazetidine, 3-boc-amino azetidine, azetidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino-azetidine, 3-tert-butoxycarbonylamino azetidine
PubChem CID 1519405
IUPAC navn tert-butyl-N-(azetidin-3-yl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)azetidine
Kogepunkt 268°C
Opløselighedsinformation Soluble in water. (5g/100ml)
Tæthed 1.06
Mængde 250 mg
Flammepunkt 116°C (241°F)
Formel vægt 172.23
Procent renhed 98%