Få mere at vide
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409109
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409109 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15409109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19802.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 14676-01-8 | C14H19NO4 | 265,309 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
CAS 14676-01-8
Smeltepunkt 142 °C til 144 °C (dekomponering)
Molekylær formel C14H19NO4
MDL nummer MFCD02090695
Mængde 1 g
Beilstein 2867023
Synonym 3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, 3-n-boc-3-phenylpropionic acid, boc-dl-beta-phe-oh, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 3-boc-amino-3-phenyl-propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-, a-phe-oh, pubchem16181
InChI nøgle JTNQFJPZRTURSI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 265.309
PubChem CID 2756815
Formel vægt 265.31
Procent renhed 97%