missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Boc-amino)-3-methyl-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Boc-amino)-3-methyl-1-butanol |
| CAS | 167216-22-0 |
| Molekylær formel | C10H21NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11-10(4,5)6-7-12/h12H,6-7H2,1-5H3,(H,11,13) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CCO |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(4-hydroxy-2-methylbutan-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vægt | 203.1521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?