Få mere at vide
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399775 1 g 1g
11309785 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19806.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 284493-72-7
Molekylær formel C14H18FNO4
Molekylvægt (g/mol) 283.299
MDL nummer MFCD02090715
InChI nøgle WRVBNEFIXONNFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-4-fluorophenyl propionic acid, boc-3-amino-3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1clzj, boc-l-3-amino-3-4-fluorophenyl-propionic acid, boc-r-3-amino-3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, boc-s-3-amino-3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 2734583
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 152°C to 154°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 283.3
Procent renhed ≥98%