Få mere at vide
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349775 250 mg 250mg
11339775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19803.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 284493-65-8
Molekylær formel C14H17ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 298.74
MDL nummer MFCD02090708,MFCD03427960
InChI nøgle ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-M
Synonym 3-boc-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-4'-chlorophenyl propioinic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, 3-n-boc-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, boc-r-3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2734402
IUPAC navn 3-(4-chlorophenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC([O-])=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 179°C to 180°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Formel vægt 299.75
Procent renhed 97%