Få mere at vide
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329785 250 mg 250mg
11319785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19807.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 284493-53-4
Molekylær formel C15H20NO5
Molekylvægt (g/mol) 294.33
MDL nummer MFCD02090693
InChI nøgle DNXONWHJJNOKEU-LBPRGKRZSA-M
Synonym 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-n-boc-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, acmc-1cl2c, 3-3-methoxyphenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-3-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2734591
IUPAC navn 3-(3-methoxyphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL COC1=CC=CC(=C1)[C@H](CC([O-])=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 81°C to 83°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 295.34
Procent renhed 99%