Få mere at vide
3-(Boc-amino)-2-thiophencarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30346793
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30346793 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30346793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB809893500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid
CAS 101537-64-8
Molekylær formel C10H13NO4S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O
IUPAC navn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]thiophen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 243.28
Formel vægt 243.0565