Få mere at vide
3-(Boc-amino)-2-thiophencarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| CAS | 101537-64-8 |
| Molekylær formel | C10H13NO4S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]thiophen-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vægt | 243.0565 |