Få mere at vide
3-(BOC-amino)-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 10214684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10214684 50 mL 50ml
10143394 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399800500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58885-58-8 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58885-58-8
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00191883
InChI nøgle XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 3838134
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-hydroxypropyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(BOC-amino)-1-propanol
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)3NHCO2C(CH3)3
Tæthed 1.0250g/mL
Mængde 50 mL
Flammepunkt 109°C
Formel vægt 175.23
Procent renhed 97%
Specifik vægtfylde 1.025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(BOC-amino)-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.