Få mere at vide
3-Boc-3-(methylamino)azetidine hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15462436
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462436 250 mg 250mg
15442498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56060.MD
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 577777-20-9 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (5 g/100 ml)
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577777-20-9
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.26
MDL nummer MFCD12963843,MFCD08061963
InChI nøgle LHUFQYUQIUJJIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-methylaminoazetidine, 3-n-boc-n-methylamino-azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl-n-methylcarbamate, carbamic acid, 3-azetidinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-boc-3-methylamino azetidine hydrochloride, 3-boc-methylamino azetidine, 3-n-boc-methylamino azatidine, 3-boc-3-methylaminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl-methylcarbamate
PubChem CID 23033645
IUPAC navn tert-butyl-N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamat
SMIL CN(C1CNC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Boc-3-(methylamino)azetidine hydrochloride
Opløselighedsinformation Soluble in water. (5g/100ml)
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.72
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.