Få mere at vide
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid, 99%
Artikelnummer. 15422536
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422536 250 g 250g
15412536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56187.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68399-80-4 | C7H17NO6S | 243.274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68399-80-4
Molekylær formel C7H17NO6S
Molekylvægt (g/mol) 243.274
MDL nummer MFCD00038353
InChI nøgle XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipso, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 100210
IUPAC navn 3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropan-1-sulfonsyre
SMIL C(CO)N(CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid
Mængde 250 g
Beilstein 2105454
Formel vægt 261.29
Procent renhed 99%