Få mere at vide
3-Biphenylcarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Biphenylcarboxylic Acid |
| CAS | 716-76-7 |
| Molekylær formel | C13H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic Acid, 1-Carboxy-3-phenylbenzene, 3-Phenylbenzoic Acid, NSC 178898, NSC 408030, m-Phenylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-phenylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0681 |