Få mere at vide
3-Biphenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Biphenylboronic Acid |
| CAS | 5122-95-2 |
| Molekylær formel | C12H11BO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, B-[1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, (3-Phenylphenyl)boronic Acid, (Biphenyl-3-yl)boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-ylboronic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1'-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H |
| SMIL | OB(O)c1cccc(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3-fenylphenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.03 |
| Formel vægt | 198.0852 |