Få mere at vide
3-Biphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30342119
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30342119 10 g
1 options
Artikelnummer. 30342119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB53522810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Biphenylboronic Acid
CAS 5122-95-2
Molekylær formel C12H11BO2
Mængde 10 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, B-[1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, (3-Phenylphenyl)boronic Acid, (Biphenyl-3-yl)boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-ylboronic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1'-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
SMIL OB(O)c1cccc(c1)c2ccccc2
IUPAC navn (3-fenylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 198.03
Formel vægt 198.0852