missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bicyclo[3.2.1]octanone, TRC

Artikelnummer. 30344592
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344592 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3828402.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,5R)-bicyclo[3.2.1]octan-3-one
CAS 14252-05-2
Molekylær formel C8 H12 O
Mængde 2.5 g
Synonym Bicyclo[3.2.1]octan-3-one
InChI formel InChI=1S/C8H12O/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h6-7H,1-5H2/t6-,7+
SMIL O=C1C[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1
IUPAC navn (1S,5R)-bicyclo[3.2.1]octan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 124.18
Formel vægt 124.089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.