missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3'-Beta-Sialyl-N-acetyllactosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-b-Sialyl-N-acetyllactosamine |
| CAS | 210418-18-1 |
| Molekylær formel | C25 H42 N2 O19 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42N2O19/c1-7(31)26-13-9(33)3-25(24(40)41,45-20(13)15(35)10(34)4-28)46-21-16(36)11(5-29)43-23(18(21)38)44-19-12(6-30)42-22(39)14(17(19)37)27-8(2)32/h9-23,28-30,33-39H,3-6H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,40,41)/t9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+,21-,22?,23-,25+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O)[C@H]2O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 674.6 |
| Formel vægt | 674.2382 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?