missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3'-Beta-Sialyl-N-acetyllactosamine, TRC

Artikelnummer. 30415803
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415803 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS3825502MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3'-b-Sialyl-N-acetyllactosamine
CAS 210418-18-1
Molekylær formel C25 H42 N2 O19
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C25H42N2O19/c1-7(31)26-13-9(33)3-25(24(40)41,45-20(13)15(35)10(34)4-28)46-21-16(36)11(5-29)43-23(18(21)38)44-19-12(6-30)42-22(39)14(17(19)37)27-8(2)32/h9-23,28-30,33-39H,3-6H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,40,41)/t9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+,21-,22?,23-,25+/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O)[C@H]2O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 674.6
Formel vægt 674.2382
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.