missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Benzylpiperazine-2,5-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzylpiperazine-2,5-dione |
| CAS | 5037-75-2 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMIL | O=C1CNC(=O)C(Cc2ccccc2)N1 |
| IUPAC navn | 3-benzylpiperazine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.225 |
| Formel vægt | 204.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?