Få mere at vide
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 54314-85-1 |
| Molekylær formel | C28H28BrOP |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | triphenyl(3-phenylmethoxypropyl)fosfanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.4 |