Få mere at vide
3-Benzyloxyphenyl isothiocyanat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 49 °C til 51 °C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2923 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 241.31 |
| Procent renhed | 97% |