Få mere at vide
3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidin, 97%
Artikelnummer. 15449607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449607 1 g 1g
15469607 250 mg 250mg
15459607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52831.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 914348-04-2 | C11H14N2O2 | 206,245 g/mol
3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 914348-04-2
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.245
MDL nummer MFCD07368913
InChI nøgle UWOOBFRZDNDUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-cbz-amino azetidine, 3-cbz-amino-azetidine, benzyl n-azetidin-3-yl carbamate, carbamic acid, n-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester, azetidin-3-yl-carbamic acid benzyl ester, 3-benzyloxycarbonylamino azetidine, pubchem10159, 3-n-cbz-amino azetidine, benzyl azetidine-3-ylcarbamate
PubChem CID 17750122
IUPAC navn benzyl-N-(azetidin-3-yl)carbamat
SMIL C1C(CN1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%