Få mere at vide
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
500mg
Artikelnummer. 10783973
Brand: Thermo Scientific Acros 358865000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156682-54-1
Molekylær formel C13H13BO3
Molekylvægt (g/mol) 228.05
MDL nummer MFCD02093063
InChI nøgle WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxybenzeneboronic acid, 3-benzyloxy phenyl boronic acid, 3-benzyloxy phenylboronic acid, m-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxyphenyl boronic acid, 3-boronophenoxy methyl benzene, 3-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 3-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2734313
IUPAC navn [3-(benzyloxy)phenyl]boronic acid
SMIL OB(O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 141.0°C to 142.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 500 mg
Formel vægt 228.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.