missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Benzyloxybenzaldehyde-alpha-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxybenzaldehyde-alpha-D |
| CAS | 1219805-34-1 |
| Molekylær formel | C14 D H11 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-d, 3-(phenylmethoxy)- (ACI), 3-(Phenylmethoxy)benzaldehyde-formyl-d (ACI), 3-Benzyloxybenzaldehyde-α-d1, 3-Benzyloxybenzaldehyde-α-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12O2/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-10 H,11H2/i10D |
| SMIL | [2 H]C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | deuterio-(3-phenylmethoxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.25 |
| Formel vægt | 213.09 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?