Få mere at vide
3-Benzyloxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30336363
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336363 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2858451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxyacetophenone
CAS 34068-01-4
Molekylær formel C15 H14 O2
Mængde 1 g
Synonym Ethanone, 1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 3'-(benzyloxy)- (8CI), 1-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethanone, 3-Benzyloxyacetophenone, 3'-(Benzyloxy)acetophenone, NSC 159118, m-Benzyloxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-8-5-9-15(10-14)17-11-13-6-3-2-4-7-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
IUPAC navn 1-(3-phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.0994