Få mere at vide
3-Benzyloxy-Alpha-(N-butyryl-d3)-aminopropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxy-alpha-(N-butyryl-d3)-aminopropionitrile |
| CAS | 1216615-94-9 |
| Molekylær formel | C15H17D3N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[1-Cyano-2-(phenylmethoxy)ethyl]pentanamide-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O2/c1-2-3-9-15(18)17-14(10-16)12-19-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,2-3,9,11-12H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CCCC(=O)NC(COCc1ccccc1)C#N |
| IUPAC navn | N-(1-cyano-2-phenylmethoxyethyl)-5,5,5-trideuteriopentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.35 |
| Formel vægt | 263.1713 |