Få mere at vide
3-Benzyloxy-9H-carbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxy-9H-carbazole |
| CAS | 1797986-21-0 |
| Molekylær formel | C19H15NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Carbazol-3-ol Benzyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO/c1-2-6-14(7-3-1)13-21-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)20-19/h1-12,20H,13H2 |
| SMIL | C1(NC2=C3C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C2)=C3C=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-Benzyloxy-9H-carbazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vægt | 273.12 |