Få mere at vide
3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 6346-05-0 |
| Molekylær formel | C15 H14 O3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-, Benzaldehyde, 3-(benzyloxy)-4-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxy-3-benzyloxybenzaldehyde, Benzylisovanillin, Isovanillin benzyl ether, NSC 196547, NSC 43750, O-Benzylisovanillin, 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-17-14-8-7-13(10-16)9-15(14)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 242.0943 |